4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10594-1G
APOSPC10594-1GEA 121 CHF
APOSPC10594-1G
4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid 95%
4-Fluor-3-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₃S
MDL Number: MFCD07368708
CAS-Nummer: 887266-97-9
UN: 3261
ADR: 8,III