3-Chlor-5-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36315G1
AS36315G5
ACTIAS36315G1EA
0
CHF
ACTIAS36315G1
ACTIAS36315G5
3-Chlor-5-hydroxybenzaldehyd
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,5664 g/mol |
MDL Number:
MFCD08234659 CAS-Nummer: 1829-33-0 |