5-Nitro-m-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36687G1
AS36687G5
ACTIAS36687G1EA
0
CHF
ACTIAS36687G1
ACTIAS36687G5
5-Nitro-m-kresol
5-Nitro-m-kresol
Formel:
C₇H₇NO₃ |
MDL Number:
MFCD09038591 CAS-Nummer: 127818-58-0 |