6-Nitro-o-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrophenol
AS21656G1 AS21656G5
ACTIAS21656G1EA 21 CHF
ACTIAS21656G1 ACTIAS21656G5
6-Nitro-o-kresol
6-Nitro-o-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
MDL Number: MFCD00031116
CAS-Nummer: 13073-29-5