Lanthantriacetat Sequihydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11263.18 11263.30
11263.18EA 223 CHF
11263.18 11263.30
Lanthantriacetat Sequihydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthantriacetat Sequihydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 25721-92-0 Molecular Formula: C6H9LaO6.1.5H2O Formula Weight: 343.05 (316.03anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013037
Formel: C₆H₉LaO₆·1.5H₂O
Melting Pt: <200 °C (-1,5H₂O)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013037
CAS-Nummer: 25721-92-0
EINECS: 213-034-8