(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran ca. 94% balance TPPO
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
146080050 146080250
ACRO146080050EA 41.6 CHF
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethyliden)triphenylphosphoran
Formel: C₂₃H₂₃O₂P
Melting Pt: 157…159 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00009160
CAS-Nummer: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %