4-Fluorophenylmagnesiumbromid 2 mol/l diethyl ether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluorophenylmagnesium bromide
377371000 377378000
377371000.EA 119 CHF
377371000. 377378000.
4-Fluorophenylmagnesiumbromid 2 mol/l diethyl ether, AcroSeal®
4-Fluorophenylmagnesiumbromid
Formel: C₆H₄BrFMg
Dichte: 1.043 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009667
CAS-Nummer: 352-13-6
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to turbid yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M