3-Amino-2-brom-5-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
AS36520G1
AS36520G5
ACTIAS36520G1EA
0
CHF
ACTIAS36520G1
ACTIAS36520G5
3-Amino-2-brom-5-methoxypyridin
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂O |
MDL Number:
MFCD16659663 CAS-Nummer: 1043688-99-8 |