2-Amino-5-brom-3-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32728G1
AS32728G5
ACTIAS32728G1EA
0
CHF
ACTIAS32728G1
ACTIAS32728G5
2-Amino-5-brom-3-methoxypyridin
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂O |
MDL Number:
MFCD09909849 CAS-Nummer: 42409-58-5 |