1-(4-Chlorphenyl)cyclopropanamin Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22839G1 AS22839G5
ACTIAS22839G1EA 0 CHF
ACTIAS22839G1 ACTIAS22839G5
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropanamin Hydrochlorid
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropanamin Hydrochlorid
Formel: C₉H₁₁Cl₂N
MDL Number: MFCD07995727
CAS-Nummer: 1009102-44-6