2-Cyan-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40225G1
AS40225G10
AS40225G5
ACTIAS40225G1EA
0
CHF
ACTIAS40225G1
ACTIAS40225G10
ACTIAS40225G5
2-Cyan-4-methoxybenzaldehyd
2-Cyano-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD08275456 CAS-Nummer: 21962-47-0 |