5-Brom-2-iodbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31605G1
AS31605G5
ACTIAS31605G1EA
0
CHF
ACTIAS31605G1
ACTIAS31605G5
5-Brom-2-iodbenzaldehyd
5-Brom-2-iodbenzaldehyd
Formel:
C₇H₄BrIO MW: 310.9200 g/mol |
MDL Number:
MFCD07779026 CAS-Nummer: 689291-89-2 |