2-Brom-4-iodbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33759G1
AS33759G5
ACTIAS33759G1EA
0
CHF
ACTIAS33759G1
ACTIAS33759G5
2-Brom-4-iodbenzaldehyd
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrIO |
MDL Number:
MFCD07779025 CAS-Nummer: 261903-03-1 |