3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Amino-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
AS20912G1
AS20912G5
ACTIAS20912G1EA
248
CHF
ACTIAS20912G1
ACTIAS20912G5
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O |
MDL Number:
MFCD02664277 CAS-Nummer: 149246-82-2 |