α-D(+)-Talose 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21226.02
B21226.77
B21226.02EA
851
CHF
B21226.02
B21226.77
α-D(+)-Talose 97%
α-D(+)-Talose
Purity: 97%
CAS No.: 2595-98-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00064906
Formel:
C₆H₁₂O₆ Melting Pt: 133…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064906 CAS-Nummer: 2595-98-4 EINECS: 219-996-5 |