1-(Methylsulfonyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Methanesulphonylpiperazine
AS20639G25 AS20639G5
ACTIAS20639G25EA 0 CHF
ACTIAS20639G25 ACTIAS20639G5
1-(Methylsulfonyl)piperazin
1-(Methylsulfonyl)piperazin
Formel: C₅H₁₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD02153225
CAS-Nummer: 55276-43-2