Ammoniumchlorid-[15N] (99% ¹⁵N)
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
CAMBNLM-467-50EA 0 CHF
CAMBNLM-467-50 CAMBNLM-467-5 CAMBNLM-467-30
Ammoniumchlorid-[15N] (99% ¹⁵N)
Ammoniumchlorid-[15N]
Formel: H₄ClN
MDL Number: MFCD00075417
CAS-Nummer: 39466-62-1