Brefeldin A (natürlich)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
297140250
297140050
ACRO297140250EA
495
CHF
ACRO297140250
ACRO297140050
Brefeldin A (natürlich)
Brefeldin A
Formel:
C₁₆H₂₄O₄ Melting Pt: 201…205 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12913297 CAS-Nummer: 20350-15-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 201 to 205 °C |
HPLC | ≥98.0 % |