D(+)-Glucose-[13C6] (99% ¹³C )
Lieferant: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
CAMBCLM-1396-50EA 0 CHF
CAMBCLM-1396-50 CAMBCLM-1396-1 XXXXCLM-1396-10
D(+)-Glucose-[13C6] (99% ¹³C )
D(+)-Glucose-[13C6]
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 186,110 g/mol
MDL Number: MFCD00037544
CAS-Nummer: 110187-42-3