(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Lieferant: Molekula
MOLE26747821-25GEA 0 CHF
MOLE26747821-25G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MW: 520,4 g/mol
MDL Number: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5