(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20240G100 AS20240G25
ACTIAS20240G100EA 0 CHF
ACTIAS20240G100 ACTIAS20240G25
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MDL Number: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5