Arachidonsäure

Lieferant: Roth Carl

ROTH4717.1EA 180.7 CHF
ROTH4717.1
Arachidonsäure
Arachidonsäure
Formel: C₂₀H₃₂O₂
MW: 304,5 g/mol
MDL Number: MFCD00004417
CAS-Nummer: 506-32-1
EINECS: 208-033-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR