Arachidonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM10010377-1EA 246 CHF
CAYM10010377-1
Arachidonsäure
Arachidonsäure
Formel: C₂₀H₃₂O₂
MW: 304,5 g/mol
MDL Number: MFCD00004417
CAS-Nummer: 506-32-1
EINECS: 208-033-4