Estradiol
Lieferant: Cayman Chemical
10006315-500
10006315-1
10006315-5
10006315-10
CAYM10006315-500EA
41.2
CHF
CAYM10006315-500
CAYM10006315-1
CAYM10006315-5
CAYM10006315-10
Estradiol
Estradiol
Formel:
C₁₈H₂₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00003693 CAS-Nummer: 50-28-2 EINECS: 200-023-8 |