2-Methoxyestradiol
Lieferant: Molekula
MOLE25868681-25MGEA 0 CHF
MOLE25868681-25MG
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formel: C₁₉H₂₆O₃
MW: 302,408 g/mol
MDL Number: MFCD00010489
CAS-Nummer: 362-07-2