2-Methoxyestradiol
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13021-25EA 270 CHF
CAYM13021-25 CAYM13021-10 CAYM13021-50 CAYM13021-5
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formel: C₁₉H₂₆O₃
MW: 302,408 g/mol
MDL Number: MFCD00010489
CAS-Nummer: 362-07-2