2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50118G1
AS50118G5
ACTIAS50118G1EA
0
CHF
ACTIAS50118G1
ACTIAS50118G5
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₃ |
MDL Number:
MFCD06656267 CAS-Nummer: 1022922-16-2 |