(±)-1-Boc-3-(methylamino)pyrrolidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31295G1
AS31295G5
ACTIAS31295G1EA
0
CHF
ACTIAS31295G1
ACTIAS31295G5
(±)-1-Boc-3-(methylamino)pyrrolidin
(±)-1-Boc-3-(methylamino)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD06656606 CAS-Nummer: 454712-26-6 |