Sicherheitsspritzflaschen, Enghals, mit aufgedrucktem Namen
Lieferant: witeg Labortechnik
7.169.109 7.169.110 7.169.111 7.169.113 7.169.114 7.169.116 7.169.142 7.169.143
WITG7.169.109EA 10.7 CHF
WITG7.169.109 WITG7.169.110 WITG7.169.111 WITG7.169.113 WITG7.169.114 WITG7.169.116 WITG7.169.142 WITG7.169.143
Sicherheitsspritzflaschen, Enghals, mit aufgedrucktem Namen
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, gelb, mit farbigem-Schraubverschluss.
  • Mit Gefahrensymbolen und Gefahrenbeschreibungen gemäß Gefahrstoffverordnung.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Mit Sicherheitsabgabedüse
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten