Laborflaschen, enghalsig, mit oder ohne Schraubkappe
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632414321251EA 50 CHF
VTRB632414321941 KAVA632414321251 VTRB632414321101 VTRB632414321951 KAVA632414315956 VTRB632414321957 VTRB632414321967 KAVA632414315940 KAVA632414315500 KAVA632414315950 VTRB632414321969 215-1647 KAVA632414315100 215-1644 215-1645 215-1642 215-1643 KAVA632414315250 215-1641 KAVA632414321501
Laborflaschen, enghalsig, mit oder ohne Schraubkappe
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3, GL 45 Gewinde, mit oder ohne Schraubkappe
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Hohe Temperaturbeständigkeit Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rund, mit Graduierung, DIN GL 45 Gewinde, ETFE Ausgießring und autoklavierbarer roter PBT Schraubkappe (Temperatur-resistent bis zu 180 °C) mit PTFE beschichteter Silikondichtung.
Zertifizierungen: Konform mit DIN ISO 4796 - 1