Kombi-Sicherheitsschränke, Typ 90, K-PHOENIX-90/K-PHOENIX Vol. 2-90
Lieferant: asecos
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 6670 CHF
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
Kombi-Sicherheitsschränke, Typ 90, K-PHOENIX-90/K-PHOENIX Vol. 2-90
Möbel Lagerschränke
Feuerfeste Sicherheitsschränke, Klassifizierungstyp 90 (feuerbeständig bis zu 90 Minuten), sicher, langlebig, robust und praktisch.
Zwei in Einem: Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien in einem Schrank.
  • Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb vom Lagerraum montiert, leicht zu reinigen
  • Serienmäßiges Türarretierungssystem (Fach mit Falttüren), Türen arretieren in jeder Position (Fach mit Flügeltüren) – praktische und sichere Entfernung oder Lagerung von Behältern
  • Türen abschließbar mit Zylinderverriegelung (Integration in ein Verriegelungssystem möglich, linkes Fach)
  • Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
  • Integrierte Abluftöffnung, fertig für den Anschluss (NW 75 mm) an ein technisches Abluftsystem mit nur einem Abluftanschluss
K-PHOENIX Vol. 2-90 Fach mit Falttür:
Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden. Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen.
Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden. Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen.
• Brandkammer-getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1
• Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
• GS-Zulassung, CE-Konformität
• Konform mit EN 14727 (Labormöbel)
Zertifizierungen: Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1; fire resistance 90 minutes; GS approval; CE conformity; EN 14727 conformity (laboratory furniture).
Bestellinformation: Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered separately. Please check the website or contact Avantor for further information.
Lieferumfang: Delivery prices available upon request.