Umlaufkühler, F-Serie
Lieferant: JULABO GmbH
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 2920 CHF
461-3400 461-0768 461-1004
Umlaufkühler, F-Serie
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Diese umweltfreundlichen Umlaufkühler sparen Leitungswasser und wurden für einfache Kühlaufgaben konzipiert, bei denen ein zuverlässiger Dauerbetrieb wichtig ist. Aufgrund ihres kompakten Designs können die Kühler entweder auf oder unter dem Labortisch platziert werden. Die Geräte können mit Wasser, Wasser/Glykol oder Julabo Thermal G verwendet werden. Sie eignen sich ideal zur Kühlung von Rotationsverdampfern, Kjeldahl-Instrumenten, Messzellen, automatisierten Analysesystemen, CCD-Kameras, Polarimetern, Refraktometern, Kalorimetern und Soxhlet-Apparaten.
  • Umweltfreundlich, Einheiten sparen teures Leitungswasser und eignen sich ideal für einfache Kühlaufgaben
  • Spritzwassergeschützte Folientastatur mit LED-Temperaturanzeige zeigt Ist- und Sollwert (Auflösung 0,1 °C)
  • PID-Temperaturregelung mit eingestellten Regelparametern, Temperaturauflösung von ±0,1 °C
  • Einfache Bedienung über praktische 3-Tasten-Sollwerteinstellung
  • Unkompliziertes Befüllen und Entleeren; Füllstandsanzeige
  • Niedriger Energieverbrauch
Max. Flussrate/max. Druck:
F250: 15 L/min, 350 mbar Druck
F500: 24 L/min, 500 mbar Druck
F1000: 23 L/min, 1000 mbar Druck
Lieferumfang: F250 wird mit zwei Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 10 mm Ø (Pumpenanschlüsse M10×1 weiblich) geliefert. F500 und F1000 werden mit zwei Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Ø (Pumpenanschlüsse M16×1 männlich) geliefert.
Bitte beachten Hinweis: Kühlleistung bei +20, +10, +5, 0 und −5 °C