Tracking-System für Ein- oder Mehrkanalpipetten, Trackman™
Lieferant: GILSON
F70301 F70261 F70105
GILSF70301EA 1102 CHF
GILSF70301 GILSF70261 GILSF70105
Tracking-System für Ein- oder Mehrkanalpipetten, Trackman™
Pipetten Mikropipetten
Dieses System mit 16 Programmiermöglichkeiten für Pipettiermuster (Zeilen, Spalten usw.) wurde speziell dafür entwickelt, den Benutzern beim Pipettieren von einer Mikroplatte zur nächsten den Überblick zu geben. Es vereinfacht die Arbeit, verbessert die Produktivität und hilft, Pipettierfehler und Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
  • Leicht und ergonomisch
  • Intuitive Software, die kein Training erfordert
  • Verhindert Pipettierfehler und Kreuz-Kontaminierung
  • Timer-Funktion ermöglicht freihändige Bedienung
  • Optionales Fußpedal für freihändige Bedienung ist