Spritzenspitzen, Distritips®, für DISTRIMAN®-Pipetten
Lieferant: GILSON
F164130 F164140 F164150 F164100 F164110 F164120
612-7818EA 137 CHF
612-7818 612-7819 GILSF164150 GILSF164100 GILSF164110 GILSF164120
Spritzenspitzen, Distritips®, für DISTRIMAN®-Pipetten
Pipettenspitzen
Genaue PP-Spritzen mit Volumenanzeige Für die Benutzung mit dem einstellbaren Mehrfachdispenser Distriman® beim handhaben von viskosen, dichten, flüchtigen oder heißen Flüssigkeiten.
  • Micro 125 µl, Mini 1250 µl und Maxi 12,5 ml Decken den gesamten Volumenbereich (aliquot von 1 µl bis 2,5 ml) Mehr als 100 Aliquote können von jeder Spritze dispensiert werden Frei von Färbungsmitteln, kein Risiko von Kontaminierung durch die Bestandteile Sterilisierte Spitzen sind einzeln Verpackt und Zertifiziert frei von RNASE, DNase, DNA, rNA, ATP und Pyrogenen