Wasseraufbereitungssysteme, Direct-Q® 5 UV, Direct-Q® 8 UV
Lieferant: Merck
ZRQSVP5BE ZRQSVP5UK ZRQSVP5DK ZRQSVP5EU ZRQSVP5FR ZRQSVP5GE ZRQSVP5IT ZRQSVP5SP ZRQSVP8BE ZRQSVR8BE ZRQSVP5SZ ZRQSVR5EU ZRQSVR5FR ZRQSVR5GE ZRQSVR5IT ZRQSVR5SP ZRQSVR5BE ZRQSVR5UK ZRQSVR8DK ZRQSVR8EU ZRQSVR8FR ZRQSVR8GE ZRQSVR8IT ZRQSVR8SP ZRQSVR8SZ ZRQSVR5SZ ZRQSVP8DK ZRQSVP8EU ZRQSVP8FR ZRQSVP8GE ZRQSVP8IT ZRQSVP8SP ZRQSVR5DK ZRQSVP8UK ZRQSVP8SZ ZRQSVR8UK
171-0787EA 8040 CHF
171-0787 171-0795 171-0788 171-0789 171-0790 171-0791 171-0792 171-0793 171-0796 171-0827 171-0794 171-0820 171-0821 171-0822 171-0823 171-0824 171-0818 171-0826 171-0828 171-0829 171-0830 171-0831 171-0832 171-0833 171-0834 171-0825 171-0797 171-0798 171-0799 171-0804 171-0805 171-0806 171-0819 171-0808 171-0807 171-0835
Wasseraufbereitungssysteme, Direct-Q® 5 UV, Direct-Q® 8 UV
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das Sortiment an Direct-Q® Systemen bietet Ihnen eine praktische und flexible Lösung für Ihre Rein- und Reinstwasseranforderungen, direkt von trinkbarem Leitungswasser. Der Benutzer erhält Zugang zu Reinstwasser für kritischen Anwendungen und Reinwasser für weniger kritische Anwendungen (wie die Reinigung von Glasgeräten oder das Nachspülen) aus demselben System.Das durch Direct-Q® Systeme erzeugte Reinstwasser mit hoher Qualität eignet sich für verschiedene Anwendungen, wie z.B. die Herstellung von mobilen Phasen für chromatographische Anwendungen; die Vorbereitung von Rohkörpern und Standardlösungen für die Spektralphotometrie, Spektroskopie oder andere Analyseverfahren; sowie zur Vorbereitung von Puffern für biochemische Experimente. Für die Produktion von Wasser des Typs I und des Typs III.
  • Ein eingebauter Timer ermöglicht die Abgabe von Typ I-Wasser über einen festgelegten Zeitraum; das System schaltet automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist
  • Warnmeldung bei plötzlichem Qualitätsabfall des Produktwassers
  • Wasserqualitäts-Parameter (Widerstand oder Leitfähigkeit, Temperatur) werden auf einem Farbdisplay angezeigt
  • Die Wartung beschränkt sich auf den einfachen Austausch einer Kartusche ein- bis zweimal pro Jahr
Dieser vielseitige Dispenser passt perfekt in die Laborumgebung und kann in bis zu zwei Metern Entfernung von der Direct-Q® Wasseraufbereitungsanlage aufgestellt werden. Der Benutzer wählt das freistehende oder an der Wand montierte Modell gemäß seinen Bedürfnissen – beide stellen aus ergonomischer Sicht eine willkommene Ergänzung zum Labor dar, dank der Sie sich auf die Forschung konzentrieren können, während Reinstwasser bei Bedarf stets zur Verfügung steht. Alternativ sind Direct-Q® Systeme auch mit einer integrierten, unabhängigen Entnahmeeinheit zur Verwendung auf dem Labortisch erhältlich.
Das Design der Direct-Q® Tisch-Systeme ist auch an die Höhe und Form gängiger Laborglaswaren angepasst.
Direct-Q® Systeme sind auch mit integrierter UV-Lampe (185/254 nm) zur Senkung des Gehalts von organischen Stoffen für kritische Anwendungen erhältlich. Wasser mit niedrigem TOC bietet HPLC-Benutzern wichtige Vorteile, wie höhere Empfindlichkeit und längere Säulenlebensdauer. Die gleiche UV-Lampe zerstört zudem Bakterien.
Pure (Typ III) Produktwasserqualitätswerte (unter regulären Betriebsbedingungen):
Ionische Entfernungsrate >96%
Organische Entfernungsrate (bei MW >200) >99%
Bakterien- und Partikel-Entfernungsrate >99%
Bestellinformation: Lieferung mit Direct-Q®-Hauptsystem. Bitte bestellen Sie Millipak® Express or BioPak® Endfilter, Tankentlüftungsfilter und SmartPak™ DQ3-Kartuschen (für Direct-Q® 5 UV) oder DQ8-Kartuschen (für Direct-Q® 8 UV) separat.
Bitte beachten Particulates, bacteria, endotoxins (pyrogens), RNases, DNases levels quoted are with Millipak® Express or with BioPak® as final polisher.