E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
R6827-01 R6827-00 R6827-02
R6827-01EA 400 CHF
R6827-01 R6827-00 R6827-02
E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Plant RNA Kit bietet eine praktische und rasche Methode für die Isolierung von Gesamt-RNA aus verschiedenen Pflanzenproben. Dieses Kit bietet eine Homogenisatorsäule zur Filterung und Homogenisierung viskoser Pflanzenzelllysate durch Zentrifugation in Kombination mit der HiBind® RNA-Zentrifugensäule zur RNA-Aufreinigung. Alle in Polysacchariden und Phenolverbindungen enthaltenen Kontaminanten werden effektiv entfernt. Die aufgereinigte RNA lässt sich für die meisten Folgeanwendungen wie RT-PCR, Northern-Blotting-Analyse, Differential-Display und poly(A)+ RNA-Selektion verwenden.
  • Hochwertige RNA in 30 Minuten
  • Keine organischen Extraktionen
  • Die gereinigte RNA ist für die meisten Anwendungen geeignet