E.Z.N.A.® Total RNA Kit II
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
R6934-01 R6934-00 R6934-02
R6934-01EA 325 CHF
R6934-01 R6934-00 R6934-02
E.Z.N.A.® Total RNA Kit II
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Total RNA Kit II wurde zur Isolierung von zellulärer Gesamt-RNA aus faserigen und fetten Gewebeproben wie Skelettmuskulatur, Herz-, Hirn- und Fettgewebe entwickelt. Im Vergleich zu anderen standardmäßigen Kieselgelsäulen-Verfahren bietet das E.Z.N.A.® Total RNA Kit II eine höhere Ausbeute und höherwertige RNA aus allen Gewebearten. Dieses Kit kombiniert Phenol-/Guanidin-basierte Lyse mit der RNA-Aufreinigungstechnologie mittels Kieselgelmembran zu einer raschen und einfachen Methode der Isolierung der Gesamt-RNA aus Gewebeproben. Durch die E.Z.N.A.® Total RNA Methode gereinigte RNA steht für Anwendungen wie RT-PCR, Northern-Blotting, poly A+ RNA-(mRNA)-Aufreinigung, Nukleaseschutz und In-vitro-Translation zur Verfügung.
  • Hochwertige RNA in 40 Minuten
  • Optimierte Puffer gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse
  • Geeignet für alle Arten von biologischen Proben
  • Die gereinigte RNA ist für die meisten Folgeanwendungen geeignet