Purospher® STAR RP-8 HPLC-Säulen, Endcapped
Lieferant: Merck
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
1.50031.0001EA 738 CHF
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
Purospher® STAR RP-8 HPLC-Säulen, Endcapped
Chromatographiesäulen
Purospher® STAR RP-8 endcapped basiert auf hochreinem Kieselgel und einer nahezu kompletten Oberflächenabdeckung. Die Purospher® STAR RP-8 bietet somit eine ausgezeichnete Peak-Symmetrie für saure, basische und sogar chelatbildende Verbindungen, höchste Säuleneffizienz in Bezug auf die Anzahl der theoretischen Böden, und eine außergewöhnliche Stabilität von pH 1,5 bis 10,5. Darüber hinaus bieten Purospher® STAR RP-8 endcapped-Säulen einen breiten Anwendungsbereich. Da das Sorbens weniger hydrophob als das der Purospher® STAR RP-18 endcapped ist, eluieren Analyten in der Regel schnellerMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable