HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ Phenyl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
25903-154630 25903-102130 25902-102130 25902-052130 25905-154630 25903-104630 25905-012101 25905-254630 25905-102130 25903-014001 25903-013001 25903-012101 25902-152130
554-4495EA 1340 CHF
554-4495 555-5147 555-5748 554-4323 555-5126 555-5150 555-5156 554-4325 555-5116 555-5755 555-5754 555-5753 555-5750
HPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ Phenyl
Chromatographiesäulen
Enthält einen C4-Linker, der eine bessere Ausrichtung des Phenylrings mit aromatischen Molekülen ermöglicht. Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-Umkehrphasen-HPLC-Säulen eine ausgezeichnete Retention und einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten.
  • Verbesserung der pi-pi-Wechselwirkungen und der Retention der Moleküle
  • Mäßige Hydrophobizität
  • Ausgezeichnete Peakform führt zu höherer Empfindlichkeit
Ein Butyl-Linker (C4) in der phenylgebundenen Phase ermöglicht eine bessere Ausrichtung des Phenylrings mit aromatischen Molekülen, wodurch Pi-Pi-Wechselwirkungen verstärkt und die Retention der Moleküle verbessert werden. Der C4-Linker verleiht der stationären Phase außerdem eine moderate Hydrophobie, wodurch sie sich ideal für die Trennung von Analytgemischen mit unterschiedlicher Polarität und Aromatizität eignet.
Bestellinformation: Für Guard-Kartuschen sind entsprechende Thermo Scientific UNIGUARD-Halter erforderlich. Kartuschen mit 1 mm Innen-Ø erfordern den 1 mm UNIGUARD-Halter (10046-746), Kartuschen mit 2,1/3 mm Innen-Ø erfordern den 2/3 mm UNIGUARD-Halter (10046-748) und Kartuschen mit 4/4,6 mm Innen-Ø erfordern den 4/4,6 mm UNIGUARD-Halter (10046-744).