Eimer, Rund, LDPE
Lieferant: Semadeni
216-7339EA 63 CHF
216-7339
Eimer, Rund, LDPE
Eimer
Runde Eimer aus LDPE mit Graduierung, kunststoffbeschichtetem Metallgriff und Ausguss. Ideal für industrielle Anwendungen.
  • Schweres, robustes Design
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 80 °C