Thiazol-2-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
AS50348G1 AS50348G100 AS50348G5
ACTIAS50348G1EA 0 CHF
ACTIAS50348G1 ACTIAS50348G100 ACTIAS50348G5
Thiazol-2-carbaldehyd
Thiazol-2-carbaldehyd
Formel: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
MDL Number: MFCD00142924
CAS-Nummer: 10200-59-6