2-Amino-5-cyanpyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Aminopyrazine-2-carbonitrile
AS1215G1 AS1215G5
ACTIAS1215G1EA 58 CHF
ACTIAS1215G1 ACTIAS1215G5
2-Amino-5-cyanpyrazin
2-Amino-5-cyanopyrazine
Formel: C₅H₄N₄
MW: 120,1100 g/mol
MDL Number: MFCD08234954
CAS-Nummer: 113305-94-5