Kaliumdichromat standardisierte Lösung 0.025 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
35589.K2EA 86 CHF
35589.K2 35589.AP
Kaliumdichromat standardisierte Lösung 0.025 N in wässriger Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III