Weißes Mineralöl (Erdöl), 75 cSt
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
CON150-075-002
CON150-075-004
CON150-075-006
PROOCON150-075-002EA
207
CHF
PROOCON150-075-002
PROOCON150-075-004
PROOCON150-075-006
Weißes Mineralöl (Erdöl), 75 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
MDL Number:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)