7-Amino-1-tetralon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21506G1 AS21506G5
ACTIAS21506G1EA 0 CHF
ACTIAS21506G1 ACTIAS21506G5
7-Amino-1-tetralon
7-Amino-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₁NO
MDL Number: MFCD07369817
CAS-Nummer: 22009-40-1