3,5-Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole
AS22163G100 AS22163G25 AS22163G5
ACTIAS22163G100EA 151 CHF
ACTIAS22163G100 ACTIAS22163G25 ACTIAS22163G5
3,5-Dimethyl-4-iod-1H-pyrazol
3,5-Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇IN₂
MW: 222,03 g/mol
MDL Number: MFCD00040247
CAS-Nummer: 2033-45-6