Ferrocencarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ferrocene monocarboxylic acid
AS24273G100 AS24273G25
ACTIAS24273G100EA 0 CHF
ACTIAS24273G100 ACTIAS24273G25
Ferrocencarbonsäure
Ferrocencarbonsäure
Formel: C₁₁H₁₀FeO₂
MW: 230.05 g/mol
MDL Number: MFCD00001430
CAS-Nummer: 1271-42-7
EINECS: 215-040-6