1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: DPPF, 1,1-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
AS20195G100 AS20195G25 AS20195G5
ACTIAS20195G100EA 0 CHF
ACTIAS20195G100 ACTIAS20195G25 ACTIAS20195G5
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
MDL Number: MFCD00001422
CAS-Nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3