4-Chlorphenylharnstoff
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0162.07EA 2360 CHF
PROOMM0162.07
4-Chlorphenylharnstoff
4-Chlorphenylharnstoff
Formel: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
MDL Number: MFCD00014788
CAS-Nummer: 140-38-5
EINECS: 205-412-6