Methyl-7-indolcarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 1H-indole-7-carboxylate
AS50150G100
AS50150G5
ACTIAS50150G100EA
0
CHF
ACTIAS50150G100
ACTIAS50150G5
Methyl-7-indolcarboxylat
Methyl-7-indolcarboxylat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00211064 CAS-Nummer: 93247-78-0 |